Principaux documents
T115673
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-(5-(3-NITROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.389
Numéro MDL:
90,30 $