Principaux documents
T114987
3-(5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL)-N-(2-METHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.276
Numéro MDL:
Autres remarques