Principaux documents
T113212
2-(2,4-DIMETHYLPHENOXY)-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.374
Numéro MDL:
Autres remarques