Principaux documents
T112305
3-ETHYL 1,2-DIISOPROPYL PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.459
Numéro MDL:
Autres remarques