Principaux documents
T111465
N-(4-(4-(ACETYLAMINO)BENZOYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.329
Numéro MDL:
Autres remarques