Principaux documents
T110981
7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-CYCLOHEPTA(B)QUINOLINE-11-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.292
Numéro MDL:
Autres remarques