Principaux documents
T110140
3-ETHYL 1,2-DIISOPROPYL PYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.446
Numéro MDL:
Autres remarques