Principaux documents
T110027
1,2-DIETHYL 3-METHYL PYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.365
Numéro MDL:
Autres remarques