Principaux documents
T109223
2,4-DICHLORO-N-(4-METHYL-2-PYRIDINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.143
Numéro MDL:
Autres remarques