Principaux documents
T109002
ETHYL (3-(4-FLUOROPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.27
Numéro MDL:
Autres remarques