Principaux documents
T108758
ETHYL 4-BENZYL-6,7-DIMETHYL-1-(4-METHYLBENZOYL)-4H-PYRROLO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.569
Numéro MDL:
Autres remarques