Principaux documents
T108677
3-BENZYL-1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H21BrCl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.247
Numéro MDL:
90,30 $