Key Documents
T108065
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-(3-METHOXYPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.764
Numéro MDL:
Autres remarques