Principaux documents
T107859
5-BROMO-2-FLUORO-N-(2-METHYL-6-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10BrFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.15
Numéro MDL:
Autres remarques