Documents
T106534
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-(2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.654
Numéro MDL:
Autres remarques