Principaux documents
T106348
2-(4-TERT-BUTYL-2-(2-(2,6-DIETHYLANILINO)-2-OXOETHOXY)PHENOXY)-N-(2,6-DIETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H44N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.741
Numéro MDL:
Autres remarques