Principaux documents
T106194
N-(4-BUTYLPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.89
Numéro MDL:
Autres remarques