Principaux documents
T105708
N-(2-ETHOXYPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.373
Numéro MDL:
Autres remarques