Principaux documents
T105635
N-(4-CHLORO-2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.818
Numéro MDL:
Autres remarques