Principaux documents
T105015
5-(2-CHLOROPHENYL)-N-(4-FLUOROPHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.734
Numéro MDL:
Autres remarques