Documents
T104426
2-(3-METHOXYPHENOXY)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.29
Numéro MDL:
Autres remarques