Key Documents
T102873
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(5-(3-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.27
Numéro MDL:
Autres remarques