Principaux documents
T102733
3-CHLORO-4-METHOXY-N-(4-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.737
Numéro MDL:
Autres remarques