Key Documents
T102199
3-CHLORO-4-METHOXY-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.709
Numéro MDL:
Autres remarques