Principaux documents
T102032
2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)-N-(3-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.346
Numéro MDL:
Autres remarques