Principaux documents
T101737
3-CHLORO-N-(2-CHLOROPHENYL)-4-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.155
Numéro MDL:
Autres remarques