Principaux documents
T101567
N-(2-FLUOROPHENYL)-2-(2,3,4,6-TETRACHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8Cl4FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.036
Numéro MDL:
Autres remarques