Principaux documents
T100501
2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.511
Numéro MDL:
Autres remarques