Principaux documents
T100161
N-(4-CHLOROPHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
50MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.763
Numéro MDL:
227,00 $