Principaux documents
T100110
4-METHYL-N-(4-(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.521
Numéro MDL:
Autres remarques