SYX00390
2,5-Dibromo-4-(hydroxymethyl)thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3Br2NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrC(SC(Br)=N1)=C1CO
InChI
1S/C4H3Br2NOS/c5-3-2(1-8)7-4(6)9-3/h8H,1H2
Clé InChI
LYBQIWVOTDMGEP-UHFFFAOYSA-N