Principaux documents
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
Synonyme(s) :
Synthware S161530, T shape stopcock
1 EA
117,00 $
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
117,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S161530
Taille de l'alésage
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.