Principaux documents
SYNM522403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: left
Synonyme(s) :
Synthware M522403, vacuum manifold, gas manifold
1 EA
729,00 $
729,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
729,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
729,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 3
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware M522403
Description générale
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at left hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.