Principaux documents
SYNM240004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
Synonyme(s) :
Synthware M240004, vacuum manifold, vacuum unit
1 EA
991,00 $
991,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
991,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
991,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 4
Fabricant/nom de marque
M240004
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.