Principaux documents
SYNM202404
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connection: right
Synonyme(s) :
Synthware M202404, vacuum manifold, vacuum unit
1 EA
816,00 $
816,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
816,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
816,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 4
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware M202404
Description générale
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.