Principaux documents
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
Synonyme(s) :
Synthware F68272L
1 EA
329,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
329,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F68272L
Capacité
2000 mL
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.