Principaux documents
SYNF606150M
Synthware Buchner funnel
150 mL, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F606150M, filtering funnel
1 EA
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
106,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F606150M
Capacité
150 mL
150 mL
Catégories apparentées
Description générale
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.