Principaux documents
SYNF539100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware F539100, Schlenk flask
1 EA
136,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
136,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F539100
Capacité
100 mL
Description générale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.