Principaux documents
SYNF531250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F531250, Schlenk flask
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F531250
Capacité
250 mL
Description générale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.