Principaux documents
SYNF490258
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
250 mL, valve size 0-8 mm
Synonyme(s) :
Synthware F490258, round bottom flask
1 EA
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F490258
Capacité
250 mL
250 mL
Taille de la vanne
0-8 mm
Description générale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company