Principaux documents
SYNF369024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
600 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 90 mm, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F369024C, glass filter funnel
1 EA
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
285,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F369024C
Capacité
600 mL
600 mL
D.E. du fritté
90 mm
Catégories apparentées
Description générale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.