Principaux documents
SYNF363024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F363024M, glass filter funnel
1 EA
147,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
147,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F363024M
Capacité
30 mL
30 mL
D.E. du fritté
30 mm
Description générale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.