Principaux documents
SYNF314100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F314100, oval shape flask
1 EA
35,60 $
35,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
35,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
35,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F314100
Capacité
100 mL
100 mL
Description générale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.