Principaux documents
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Synonyme(s) :
Synthware F240100,
1 EA
443,00 $
443,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
443,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
443,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum flask
Joint
Joints neck (80)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F240100
D.I. × D.E.
65 mm × 80 mm
D.I. × épaisseur
8 cm × 6.5 cm
Contenance du flacon/de la fiole
100 mL
Description générale
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.