Principaux documents
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
1 EA
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F164250
Capacité
250 mL
Description générale
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.