Principaux documents
SYNC398030C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonyme(s) :
Synthware C398030C, glass chromatograpy column
1 EA
424,00 $
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
424,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C398030C
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
73.0 mm × 305 mm
Capacité
1000 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.