Principaux documents
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C384630, glass chromatograpy column
1 EA
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
222,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS35/20
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C384630
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
40.0 mm × 305 mm
Capacité
100 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With 35/20 spherical joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.