Principaux documents
SYNC264125
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware C264125, coil-type condenser
1 EA
247,00 $
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
247,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C264125
Taille du tuyau
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.