Principaux documents
SYNC184323
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C184323, glass chromatograpy column
1 EA
190,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C184323
D.I. × L
26.0 mm × 305 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.