Principaux documents
SYNA971922
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, side arm angle: 75 deg
Synonyme(s) :
Synthware A971922, adapter, distillation adapter
1 EA
68,00 $
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A971922
Description générale
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company